2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR52533-5G
APOSOR52533-5GEA 21.9 EUR
APOSOR52533-5G
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan
Formel: C₅H₉BrO₂
Siedepunkt: 68…70 °C/8mmHg
Dichte: 1,542 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003216
CAS-Nummer: 18742-02-4
EINECS: 242-551-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR