(1S,2S)-1-Amino-2-indanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1S,2S)-1-Amino-2-indanol, (1S,2S)-(+)-1-Amino-2-hydroxyindan
OR52536-5G
APOSOR52536-5GEA
159
EUR
APOSOR52536-5G
(1S,2S)-1-Amino-2-indanol
(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol
Formel:
C₉H₁₁NO Molecular Weight: 149.19 g/mol Schmelzpunkt: 142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08275383 CAS-Nummer: 163061-74-3 |