Methyl 3-iodopyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-iodopicolinate
OR52544-10G
APOSOR52544-10GEA 713 EUR
APOSOR52544-10G
Methyl 3-iodopyridine-2-carboxylate
Methyl 3-iodopyridine-2-carboxylate
Formel: C₇H₆INO₂
Molecular Weight: 263.033 g/mol
Schmelzpunkt: 39 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01860192
CAS-Nummer: 73841-41-5