[3-(Methylsulphanyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52548-1G
APOSOR52548-1GEA 604 EUR
APOSOR52548-1G
[3-(Methylsulphanyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
[3-(Methylsulphanyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Formel: C₇H₁₀N₂S·ClH
Molecular Weight: 190,694 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12197080
CAS-Nummer: 940876-02-8