1-Methylcyclopentan-1-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Methylcyclopentanamine hydrochloride
OR52580-1G
APOSOR52580-1GEA
531
EUR
APOSOR52580-1G
1-Methylcyclopentan-1-amine hydrochloride
1-Methylcyclopentan-1-amine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₃N·ClH Molecular Weight: 135,635 g/mol Schmelzpunkt: 135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11858044 CAS-Nummer: 102014-58-4 |