Bis(pentamethylcyclopentadienyl)eisen(II)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron, Decamethylferrocene
OR52591-1G
APOSOR52591-1GEA
193
EUR
APOSOR52591-1G
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)eisen(II)
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)eisen(II)
Formel:
C₂₀H₃₀Fe Molecular Weight: 326,30 g/mol Schmelzpunkt: 277 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00058736 CAS-Nummer: 12126-50-0 |