Fmoc-Aad(otBu)-OH 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52598-250MG
APOSOR52598-250MGEA
24.8
EUR
APOSOR52598-250MG
Fmoc-Aad(otBu)-OH 95+%
Fmoc-Aad(otBu)-OH
Formel:
C₂₅H₂₉NO₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00237006 CAS-Nummer: 159751-47-0 |