Fmoc-N-Me-Ile-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-isoleucine, Fmoc-N-Me-Ile-OH, N-Fmoc-N-methyl-L-isoleucine
OR52601-25G
APOSOR52601-25GEA 105 EUR
APOSOR52601-25G
Fmoc-N-Me-Ile-OH 97%
Fmoc-N-Me-Ile-OH
Formel: C₂₂H₂₅NO₄
Molecular Weight: 367.445 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00153389
CAS-Nummer: 138775-22-1