5-Bromo-2,3-pyridinedicarboxylic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
OR52613-1G
APOSOR52613-1GEA
372
EUR
APOSOR52613-1G
5-Bromo-2,3-pyridinedicarboxylic anhydride
5-Bromo-2,3-pyridinedicarboxylic anhydride
Formel:
C₇H₂BrNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16250351 CAS-Nummer: 98278-78-5 |