(-)-Diisopropyl-L-malat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52619-25G
OR52619-5G
APOSOR52619-25GEA
574
EUR
APOSOR52619-25G
APOSOR52619-5G
(-)-Diisopropyl-L-malat
(-)-Diisopropyl-L-malat
Formel:
C₁₀H₁₈O₅ Siedepunkt: 236 °C Dichte: 1,055 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00274300 CAS-Nummer: 83541-68-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...