(-)-Diisopropyl-L-malat

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR52619-25G OR52619-5G
APOSOR52619-25GEA 574 EUR
APOSOR52619-25G APOSOR52619-5G
(-)-Diisopropyl-L-malat
(-)-Diisopropyl-L-malat
Formel: C₁₀H₁₈O₅
Siedepunkt: 236 °C
Dichte: 1,055 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274300
CAS-Nummer: 83541-68-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR