5-Methyluridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR52639-100G
APOSOR52639-100GEA
98.6
EUR
APOSOR52639-100G
5-Methyluridin 97%
5-Methyluridin
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₆ Molecular Weight: 258.23 g/mol Schmelzpunkt: 183…184 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006535 CAS-Nummer: 1463-10-1 EINECS: 215-973-9 |