(S)-(-)-α-Ethylbenzylamin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (S)-(-)-1-Phenylpropylamine

OR52676-25G OR52676-5G
APOSOR52676-25GEA 379 EUR
APOSOR52676-25G APOSOR52676-5G
(S)-(-)-α-Ethylbenzylamin
(S)-(-)-α-Ethylbenzylamin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135.21 g/mol
Siedepunkt: 205 °C
Schmelzpunkt: –69 °C
Dichte: 0.94 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082356
CAS-Nummer: 3789-59-1
UN: 2735
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR