H-Deg-OH
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52678-1G
OR52678-5G
APOSOR52678-1GEA
0
EUR
APOSOR52678-1G
APOSOR52678-5G
H-Deg-OH
H-Deg-OH
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01737173 CAS-Nummer: 2566-29-2 |