1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine sulphate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52687-1G
OR52687-250MG
APOSOR52687-1GEA
157
EUR
APOSOR52687-1G
APOSOR52687-250MG
1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine sulphate 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine sulphate
Formel:
C₄H₈N₄·H₂SO₄ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28099330 CAS-Nummer: 20055-01-0 |