Methoxyacetonitril

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR5269-100G OR5269-25G OR5269-5G
APOSOR5269-100GEA 221 EUR
APOSOR5269-100G APOSOR5269-25G APOSOR5269-5G
Methoxyacetonitril
Methoxyacetonitril
Formel: C₃H₅NO
Siedepunkt: 118…119 °C/731mmHg
Dichte: 0,956 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001892
CAS-Nummer: 1738-36-9
EINECS: 217-092-5
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR