(1R,3S)-3-({[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}amino)cyclohexancarbonsäure 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (1R,3S)-N-BOC-3-aminocyclohexanecarboxylic acid, (1R,3S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid, (1R,3S)-3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic Acid
OR52690-1G
APOSOR52690-1GEA 707 EUR
APOSOR52690-1G
(1R,3S)-3-({[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}amino)cyclohexancarbonsäure 97+%
(1R,3S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
Molecular Weight: 243,30 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973107
CAS-Nummer: 222530-39-4