5-Bromo-2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR52694-1G
APOSOR52694-1GEA
77
EUR
APOSOR52694-1G
5-Bromo-2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
5-Bromo-2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₇BrO₃ Molecular Weight: 231,043 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00839421 CAS-Nummer: 57543-36-9 |