Methyl 5-oxohexanoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52748-25G
APOSOR52748-25GEA
84.1
EUR
APOSOR52748-25G
Methyl 5-oxohexanoate 98%
Methyl 5-oxohexanoate
Formel:
C₇H₁₂O₃ Siedepunkt: 100…101 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00038507 CAS-Nummer: 13984-50-4 |