4-Bromo-2-piperidin-1-ylpyridine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-2-piperidinopyridine
OR52756-1G
APOSOR52756-1GEA
400
EUR
APOSOR52756-1G
4-Bromo-2-piperidin-1-ylpyridine 96%
4-Bromo-2-piperidin-1-ylpyridine
Formel:
C₁₀H₁₃BrN₂ Molecular Weight: 241,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01646272 CAS-Nummer: 24255-98-9 |