5-Acetylvaleric acid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR5276-10G
APOSOR5276-10GEA 36.4 EUR
APOSOR5276-10G
5-Acetylvaleric acid 98%
5-Acetylvaleric acid
Formel: C₇H₁₂O₃
Siedepunkt: 158…162 °C/9mmHg
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Dichte: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051479
CAS-Nummer: 3128-07-2
EINECS: 221-512-2
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR