1-(5-Bromo-3-pyridyl)piperazine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(5-Bromopyridin-3-yl)piperazine
OR52760-1G
APOSOR52760-1GEA
177
EUR
APOSOR52760-1G
1-(5-Bromo-3-pyridyl)piperazine 96%
1-(5-Bromo-3-pyridyl)piperazine
Formel:
C₉H₁₂BrN₃ Molecular Weight: 242,116 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09910230 CAS-Nummer: 412347-30-9 |