3-Brom-5-(4-morpholino)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(5-Bromo-3-pyridyl)morpholine, 3-Bromo-5-morpholinopyridine
OR52763-5G
APOSOR52763-5GEA
191
EUR
APOSOR52763-5G
3-Brom-5-(4-morpholino)pyridin 97%
3-Brom-5-(4-morpholino)pyridin
Formel:
C₉H₁₁BrN₂O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11656285 CAS-Nummer: 200064-13-7 |