6-Morpholinopyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52776-250MG
APOSOR52776-250MGEA 609 EUR
APOSOR52776-250MG
6-Morpholinopyridin-2-amine 95%
6-Morpholinopyridin-2-amine
Formel: C₉H₁₃N₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18483100
CAS-Nummer: 400774-96-1