3-Morpholinopyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52777-250MG
APOSOR52777-250MGEA
609
EUR
APOSOR52777-250MG
3-Morpholinopyridin-2-amine 95%
3-Morpholinopyridin-2-amine
Formel:
C₉H₁₃N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11848423 CAS-Nummer: 1036645-86-9 |