Dimethyl (1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl)phosphonate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Dimethyl (3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl)phosphonate
OR52941-100G
APOSOR52941-100GEA
162
EUR
APOSOR52941-100G
Dimethyl (1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl)phosphonate 98%
Dimethyl (1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl)phosphonate
Formel:
C₁₀H₁₁O₅P Molecular Weight: 242.165 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16883476 CAS-Nummer: 61260-15-9 |