5-Bromo-6-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52942-250MG
APOSOR52942-250MGEA
464
EUR
APOSOR52942-250MG
5-Bromo-6-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 97%
5-Bromo-6-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel:
C₆H₃BrClN₃ Molecular Weight: 232,465 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29060202 CAS-Nummer: 1784380-03-5 |