tert-Butyl N-(2-aminophenyl)-N-methylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl (2-aminophenyl)(methyl)carbamate, (2-Amino-phenyl)-methyl-carbamic acid tert-butyl ester
OR52955-1G
APOSOR52955-1GEA
778
EUR
APOSOR52955-1G
tert-Butyl N-(2-aminophenyl)-N-methylcarbamate
tert-Butyl N-(2-aminophenyl)-N-methylcarbamate
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 222,284 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD05663971 CAS-Nummer: 885270-83-7 |