5-Nitro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52983-1G
APOSOR52983-1GEA
319
EUR
APOSOR52983-1G
5-Nitro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
5-Nitro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formel:
C₆H₅N₅O₂ Molecular Weight: 179,136 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19690165 CAS-Nummer: 1186608-97-8 |