1,8-Octylendiisothiocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52987-1G
APOSOR52987-1GEA
109
EUR
APOSOR52987-1G
1,8-Octylendiisothiocyanat 97%
1,8-Octylendiisothiocyanat
Formel:
C₁₀H₁₆N₂S₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041140 CAS-Nummer: 56312-14-2 |