3-Bromo-5-ethynylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5-Bromopyridin-3-yl)acetylene
OR53006-250MG
APOSOR53006-250MGEA
161
EUR
APOSOR53006-250MG
3-Bromo-5-ethynylpyridine
3-Bromo-5-ethynylpyridine
Formel:
C₇H₄BrN Molecular Weight: 182,017 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD10698137 CAS-Nummer: 866683-52-5 |