5-Ethynylpyridine-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Ethynylpicolinonitrile, 2-Cyano-5-ethynylpyridine
OR53008-250MG
APOSOR53008-250MGEA
161
EUR
APOSOR53008-250MG
5-Ethynylpyridine-2-carbonitrile
5-Ethynylpyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₈H₄N₂ Molecular Weight: 128,131 g/mol Schmelzpunkt: 126…127 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18205188 CAS-Nummer: 1211584-19-8 |