2-Ethynyl-5-methoxypyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Ethynyl-5-methoxy-1,4-diazine, (5-Methoxypyrazin-2-yl)acetylene
OR53017-250MG
APOSOR53017-250MGEA
143
EUR
APOSOR53017-250MG
2-Ethynyl-5-methoxypyrazine
2-Ethynyl-5-methoxypyrazine
Formel:
C₇H₆N₂O Molecular Weight: 134,135 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22199320 CAS-Nummer: 1374115-62-4 |