N,N-dimethylpyrrolidine-3-sulphonamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR53025-250MG
APOSOR53025-250MGEA
546
EUR
APOSOR53025-250MG
N,N-dimethylpyrrolidine-3-sulphonamide hydrochloride
N,N-dimethylpyrrolidine-3-sulphonamide hydrochloride
Formel:
C₆H₁₄N₂O₂S·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27756580 CAS-Nummer: 1825309-05-4 |