4-Hydroxy-3-methoxy-5-methylbenzonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR53049-250MG
APOSOR53049-250MGEA
48
EUR
APOSOR53049-250MG
4-Hydroxy-3-methoxy-5-methylbenzonitrile 95+%
4-Hydroxy-3-methoxy-5-methylbenzonitrile
Formel:
C₉H₉NO₂ Molecular Weight: 163,173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18432784 CAS-Nummer: 173900-47-5 |