5-Ethynylimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(Imidazo[1,2-a]pyridin-5-yl)acetylene
OR53053-250MG
APOSOR53053-250MGEA
285
EUR
APOSOR53053-250MG
5-Ethynylimidazo[1,2-a]pyridine
5-Ethynylimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₉H₆N₂ Molecular Weight: 142,157 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22199325 CAS-Nummer: 1374115-61-3 |