4-Hydroxy-2-nitrobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR53078-250MG
APOSOR53078-250MGEA
214
EUR
APOSOR53078-250MG
4-Hydroxy-2-nitrobenzonitrile 95%
4-Hydroxy-2-nitrobenzonitrile
Formel:
C₇H₄N₂O₃ Molecular Weight: 164,118 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15527342 CAS-Nummer: 1093203-96-3 |