N-Ethylbenzylamin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: N-Benzylethylamin, Benzyl-ethylamin

OR5309-100ML OR5309-25ML OR5309-500ML
APOSOR5309-100MLEA 81.5 EUR
APOSOR5309-100ML APOSOR5309-25ML APOSOR5309-500ML
N-Ethylbenzylamin 97%
N-Ethylbenzylamin
Formel: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₃
Molecular Weight: 135.21 g/mol
Siedepunkt: 191…194 °C/760mmHg
Dichte: 0.909 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009031
CAS-Nummer: 14321-27-8
UN: 2735
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR