2'-Chloro-4'-bromoacetophenone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethanone, 1-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethan-1-one
OR53110-25G
APOSOR53110-25GEA
190
EUR
APOSOR53110-25G
2'-Chloro-4'-bromoacetophenone 97%
2'-Chloro-4'-bromoacetophenone
Formel:
C₈H₆BrClO Molecular Weight: 233.49 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07781036 CAS-Nummer: 252561-81-2 |