(5S)-3,4,5,6-Tetrahydro-5-phenyl-N-(benzyloxycarbonyl)-4(H)-1,4-oxazin-2-one

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Benzyl (5S)-2-oxo-5-phenylmorpholine-4-carboxylate

OR53139-1G
APOSOR53139-1GEA 575 EUR
APOSOR53139-1G
(5S)-3,4,5,6-Tetrahydro-5-phenyl-N-(benzyloxycarbonyl)-4(H)-1,4-oxazin-2-one
(5S)-3,4,5,6-Tetrahydro-5-phenyl-N-(benzyloxycarbonyl)-4(H)-1,4-oxazin-2-one
Formel: C₁₈H₁₇NO₄
Molecular Weight: 311,332 g/mol
Siedepunkt: 520,2 °C
Schmelzpunkt: 121…124 °C
Dichte: 1,257 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 268 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318423
CAS-Nummer: 147700-91-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR