2,3-Dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dihydro-1,4-dioxino[2,3-b]pyridine
OR53142-1G
APOSOR53142-1GEA
75.4
EUR
APOSOR53142-1G
2,3-Dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine 97%
2,3-Dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09743547 CAS-Nummer: 129421-32-5 |