Methyl 5-phenylnicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR53146-1G
APOSOR53146-1GEA
230
EUR
APOSOR53146-1G
Methyl 5-phenylnicotinate
Methyl 5-phenylnicotinate
Formel:
C₁₃H₁₁NO₂ Molecular Weight: 213,232 g/mol Siedepunkt: 356 °C (760 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06802742 CAS-Nummer: 10177-13-6 |