4-Brom-4'-nitrobiphenyl 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-4'-nitro-1,1'-biphenyl
OR53160-1G
APOSOR53160-1GEA
78.3
EUR
APOSOR53160-1G
4-Brom-4'-nitrobiphenyl 95+%
4-Brom-4'-nitrobiphenyl
Formel:
C₁₂H₈BrNO₂ Molecular Weight: 278,1014 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024697 CAS-Nummer: 6242-98-4 |