trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR53161-1G
APOSOR53161-1GEA
112
EUR
APOSOR53161-1G
trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₂ClN Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00063602 CAS-Nummer: 1986-47-6 UN: 3249 ADR: 6.1,III |