2-Mercapto-5-nitrobenzimidazol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Mercapto-5-nitro-1H-benzimidazol, 5-Nitrobenzimidazol-2-thiol

OR53164-1G
APOSOR53164-1GEA 21.9 EUR
APOSOR53164-1G
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazol
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole
Formel: C₇H₅N₃O₂S
Molecular Weight: 195,2 g/mol
Schmelzpunkt: ca 273 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00804727
CAS-Nummer: 6325-91-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR