3-Ethylamino-p-cresol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Ethylamino-4-methylphenol
OR53165-25G
APOSOR53165-25GEA 147 EUR
APOSOR53165-25G
3-Ethylamino-p-cresol 95%
3-Ethylamino-p-cresol
Formel: C₉H₁₃NO
Molecular Weight: 151,21 g/mol
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002382
CAS-Nummer: 120-37-6