1,5-Naphthyridin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR53176-100MG
OR53176-250MG
APOSOR53176-100MGEA
340
EUR
APOSOR53176-100MG
APOSOR53176-250MG
1,5-Naphthyridin-3-ol 95%
1,5-Naphthyridin-3-ol
Formel:
C₈H₆N₂O Molecular Weight: 146.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11656382 CAS-Nummer: 14756-78-6 |