3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Octahydrocyclopenta[c]pyrrole hydrochloride
OR53182-100G
APOSOR53182-100GEA
74.1
EUR
APOSOR53182-100G
3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
Formel:
C7H14ClN Molecular Weight: 147.65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06411019 CAS-Nummer: 112626-50-3 |