5-Cyano-2-methylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR53221-1G
APOSOR53221-1GEA
267
EUR
APOSOR53221-1G
5-Cyano-2-methylbenzoic acid
5-Cyano-2-methylbenzoic acid
Formel:
C₉H₇NO₂ Molecular Weight: 161,157 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD13189533 CAS-Nummer: 1975-54-8 |