1-Penten 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR5326-100G
OR5326-25G
APOSOR5326-100GEA
249
EUR
APOSOR5326-100G
APOSOR5326-25G
1-Penten 98%
1-Penten
Formel:
C₅H₁₀ Siedepunkt: 29…31 °C Schmelzpunkt: –138 °C Dichte: 0,64 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: –50 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00003567 CAS-Nummer: 109-67-1 UN: 1108 ADR: 3,I |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...